Learn More
TRIS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487150 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
11487150 500 g 500 g
11477150 1 kg 1 Kg
11497150 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 11487150
Marca: MP Biomedicals 11TRIS0500
TRIS, grado de biología molecular, > 99,8 %, polvo cristalino blanco
  • Tris puede usarse por sí mismo como tampón o como componente de formulaciones de tampón mezcladas, por ejemplo, tampones de reacción para enzimas de restricción o enzimas modificadoras de ácido nucleico.
  • Las sales de tris se utilizan en la cristalización de proteínas con varios valores de pH.
  • Se ha descrito el uso de tampones tris de baja fuerza iónica en la formación de filamentos intermedios de laminina de «Caenorhabditis elegans».
  • Tris se ha utilizado en estudios de complejos bicatenarios de ácidos nucleicos peptídicos (PNA) y sus secuencias de ADN complementarias.
  • Se ha informado sobre el uso de Tris en electrocromatografía capilar y análisis UV de tocoferoles y tocotrienoles.
  • Tris es un estándar y un tampón basimétrico establecido que se utiliza en bioquímica y biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.14
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris-(hydroxymethyl) aminomethane, Trometamol
Especificaciones
Punto de fusión 167°C to 172°C (literature)
Punto de ebullición 219°C to 220°C/10 mmHg(literature)
Color Blanco
pH 10.5 to 11.5 (0.5 M aq. soln., 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Notas de grado de pureza >99.8%
Beilstein 741883
Información de solubilidad Soluble in water (550mg/mL), ethyleneglycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), chloroform (0.05mg/mL), and alkaline solution.
Grado Biología molecular