Learn More
Clorhidrato de tris(hidroximetil)metilamina, Tris-HCl, para bioquímica, Fisher Chemical
Código de producto. 10152400 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 GR
Código de producto. 10152400
Marca: Fisher Chemical T/P631/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Clorhidrato de tris(hidroximetil)metilamina, Tris-HCl, para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Número MDL 12590
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Punto de fusión 150°C
Color Blanco
pH 3.5 to 5.0
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.