Learn More
Thermo Scientific™ Tris(hidroximetil)aminometano, grado de electroforesis, 99,9%
Código de producto. 15490247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
15490247 100 g 100 g
15400257 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 15490247
Marca: Thermo Scientific™ J62569.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Used as a biological buffer substance in the pH range 7—9; pKa = 8.3 at 20°C; pKa = 7.82 at 37°C. Used as a biological buffer or as a component of buffer formulations such as TAE and TBE buffers. Tris has a pKa of 8.06 and is very useful in the biology and biochemistry lab because it has buffering capabilities in the range of the typical physiological pH of most living organisms (pH 7.0-9.0). Tris has been reported to interfere with the activity of a number of enzymes, it should therefore be used carefully when studying proteins. Used in chemical manufacturing (surface-active agents, vulcanization accelerators, and pharmaceuticals), as an emulsifying agent (cosmetics, mineral oil and paraffin wax emulsions, leather dressings, textile specialties, polishes, cleaning compounds, and soluble oils), and as an absorbent for acidic gases, biological buffer, acidimetric standard, and therapeutic alkalinizing agent. Used in buffer systems for the freezer storage of sperm, to regulate pH in the transport of live aquatic species, cell culture media, and anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Compuesto ampliamente utilizado como sustancia tampón biológica en el rango de pH de 7 a 9; pKa = 8,3 a 20 °C; pKa = 7,82 a 37 °C. Se utiliza ampliamente como tampón biológico o como componente de formulaciones tampón como tampones TAE y TBE. Tris tiene un pKa de 8,06 y es muy útil en el laboratorio de biología y bioquímica porque tiene capacidades de tamponamiento en el rango de pH fisiológico típico de la mayoría de los organismos vivos (pH de 7,0 a 9,0). Se ha demostrado que Tris interfiere con la actividad de una serie de enzimas, por lo que debe usarse cuidadosamente al estudiar proteínas. En medicina, Tris se utiliza como alternativa al bicarbonato de sodio en el tratamiento de la acidosis metabólica. Se utiliza en la fabricación de productos químicos (agentes activos de superficie, aceleradores de vulcanización y productos farmacéuticos), como agente emulsionante (cosméticos, aceite mineral y emulsiones de cera de parafina, prendas de piel, especialidades textiles, pulimentos, compuestos de limpieza y aceites solubles), así como absorbente de gases ácidos, tampón biológico, patrón acidificante y alcalinizante terapéutico. También se utiliza en sistemas de tampones para el almacenamiento en congelador de esperma, para regular el pH en el transporte de especies acuáticas vivas, medios de cultivo celular y fármacos antiinflamatorios.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol; TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Punto de fusión 168°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C (10mmHg)
Color Blanco
Densidad 1.353
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Beilstein 741883
Índice Merck 14,9772
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Electroforesis