Learn More
Clorhidrato Tris (copos blancos pequeños/biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10001223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001223 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10316893 500 g Frasco de polietileno 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001223 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1531
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para aplicaciones de electroforesis, biología molecular y cultivo celular
El clorhidrato Tris es un medio tamponador para aplicaciones de electroforesis, biología molecular y cultivo celular. Puede combinarse con la base Tris base simplificar la preparación del tampón Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Nombre del producto químico o material Tris Hydrochloride
Punto de fusión 150 °C
Color Blanco
pH 3.5 to 5.0
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
ADNasa Sin ADNasa
Formulación Tris (hidroximetil) aminometano, clorhidrato
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Identificación Pass Test
Fórmula lineal H2NC(CH2OH)3·HCl
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.