Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 10X, pH 7,4, biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 11432964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11432964 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10489693 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
10387033 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
3 options
Código de producto. 11432964
Marca: Fisher BioReagents BP2477100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 10X contiene 100 mM de tris y 10 mM de EDTA
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
  • Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Nombre de nota pH 7.4
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Incolora
pH 7.4 to 8.1
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave.
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Grado Biología molecular