Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 10467773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467773 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10224683 100 mL Frasco de polietileno 100 ML
10647633 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467773 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP24731
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TBE de Fisher BioReagents lista para su uso
  • Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
  • La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
  • Filtrado y esterilizado en autoclave. Listo para usar
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE (pH 8,0) se utiliza habitualmente para volver a suspender el ADN después de la precipitación
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA
Nombre de nota 1X Solution, pH 8.0
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Incolora
pH 7.4 to 8.1
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 5 micras.
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Grado Biología molecular