Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, polvo 100X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 10511255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
10511255 1 paq. cada uno
1 options
Código de producto. 10511255 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13391
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Ahorre tiempo y simplifique la preparación de concentrado de tampón mediante el uso de polvo 100X TE de Fisher BioReagents. Solo necesita añadir agua pura.
  • Cada paquete contiene la cantidad correcta de polvo previamente pesado para hacer 1 l de tampón 100X que contenga 1,0 M de tris y 0,1 M de EDTA
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA
Nombre de nota 100X Powder
CAS 77-86-1, 60-00-4
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 1 paq.
ADNasa Sin ADNasa
Envase Paquete de láminas
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Información de solubilidad Soluble in water
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris EDTA 100X Powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.