Learn More
Tris(dibencilideneacetona)dipaladio(0), PD 21,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397537 1 g 1 g
11307547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012760.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51364-51-3
Fórmula molecular C51H42O3Pd2
Peso molecular (g/mol) 915.73
Número MDL MFCD00013310
Clave InChI CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 915.74
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd