Learn More
Tampón TRIS-CAPS, 10X, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7082268
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15413949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61339.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para transferencia blot
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Para transferencia blot
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml