Learn More
Tampón TRIS-CAPS, 10X, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón |
| Concentración | 10X |
| Para utilizar con (aplicación) | Para transferencia blot |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |