missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10 X, bajo contenido de sal) pH 8,0, Thermo Scientific™

Código de producto. 15432939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15432939 4 L 4 litros
15412939 1 L 1 litro
15422939 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15432939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60102.K7
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Nombre de nota low salt
Concentración 10X
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 4 L
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.