Learn More
Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10 X, bajo contenido de sal) pH 8,0, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | TRIS-buffered saline |
| Nombre de nota | low salt |
| Concentración | 10X |
| pH | 8.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |