Learn More
Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con 1 % de Triton™ X-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042438
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 15450247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62533.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
It used in some biochemical techniques that is maintain the pH within a relatively narrow range. Tris-HCl is commonly used to make TBS buffers. Tris Buffered Saline has been used as washing buffer for electrodes. It was used to wash micro titer plates for western blot experiments and screening methods. it is suitable for use as a washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in dot blot assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en algunas técnicas bioquímicas que mantienen el pH dentro de un rango relativamente estrecho. Tris-HCl se utiliza comúnmente para hacer tampones TBS. La solución salina tamponada con Tris se ha utilizado como tampón de lavado para electrodos. Se utilizó para lavar placas de microtitulación para experimentos de Western blot y métodos de detección. Es adecuada para su uso como tampón de lavado para conjugados de fosfatasa alcalina o peroxidasa en ensayos dot blot.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Nota
250 mM de Tris, 27 mM de KCl, 1,37 M de NaCl, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00132476
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Nombre de nota with 1% Triton™ X-100
Concentración 10X
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.