Learn More
Tampón Tris, solución de 2 M (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10376933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376933 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10705114 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10376933
Marke: Fisher BioReagents BP1759100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Solución Tris, 2 M, proporciona una cómoda solución madre para preparar tampones Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tris Buffer
Nombre de nota 2M Solution
Color Sin designar
Concentración 1.95 to 2.05 M
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Índice Merck 15, 9951
Grado Biología molecular
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.