Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 25X, electroforesis, Fisher BioReagents
Código de producto. 10490074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10490074 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10490074
Marca: Fisher BioReagents BP13301
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 60-00-4
Frasco de polietileno Nalgene; 1 l
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 25X TAE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 25X contiene 1 M de tris-acetato y 0,025 M de EDTA
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TAE de Fisher BioReagents con 24 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819.
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • Filtrado, esterilizado en autoclave y probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
  • TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Acetate-EDTA
Nombre de nota 25X Solution
CAS 60-00-4, 6850-28-8, 77-86-1, 7732-18-5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Sinónimo TAE
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (11.31%), EDTA Disodium Salt (0.87%), Acetic Acid, Sodium Salt (7.66%), and Hydrogen Chloride (3.74%).