Learn More
Tris, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845198 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845198 500 g Frasco de plástico 500 g
15875348 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
2 options
Código de producto. 15845198
Marca: Thermo Scientific J22675.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris
Punto de fusión 171°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH2C(CH2OH)3
Envase Frasco de plástico
Beilstein 741883
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza ≥98%