Learn More
Tris(4-trifluorometilfenil)fosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10005873
Marca: Thermo Scientific Acros 355340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13406-29-6
Fórmula molecular C21H12F9P
Peso molecular (g/mol) 466.29
Número MDL MFCD00058883
Clave InChI PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
PubChem CID 139448
Nombre IUPAC tris[4-(trifluorometil)fenil]fosfano
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Punto de fusión 72.0°C to 75.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.