Learn More
MedChemExpress Tris(4-aminophenyl)methane
Código de producto. 16462316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
16462316 500 mg 500 miligramos
16429895 250 mg 250 miligramos
16418896 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16462316
Marca: MedChemExpress HYD0306
MedChemExpress Tris(4-aminophenyl)methane is a triphenylmethane dye. Tris(4-aminophenyl)methane is a weak HCV helicase inhibitor.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo Leucopararosaniline
CAS 548-61-8
Peso molecular 289.37 g/mol
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (172.79 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV