Learn More
Tris (2-cianoetil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
50 GR
Código de producto. 15254774
Marca: Thermo Scientific Acros 449710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-53-4
Fórmula molecular C9H12N3P
Peso molecular (g/mol) 193.19
Clave InChI CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
Nombre IUPAC 3-[bis(2-cianoetil)fosfanil]propanonitrilo
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Punto de fusión 97.0°C to 99.0°C
Punto de ebullición 235.0°C (0.9 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris (2-cyanoethyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P313-Consultar a un médico.