Learn More
Isocianurato de tris(2,3-dibromopropil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040307
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 15496518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60056.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate is a non degradable heterocyclic hexabrominated flame retardant. It inhibited the expression of psaA and psbC that led to the decrease of Nannochloropsis sp.s growth biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianurato de tris(2,3-dibromopropil) es un retardante de ignición heterocíclico hexabrominado no degradable. Inhibió la expresión de psaA y psbC que condujo a la disminución de la biomasa de crecimiento de ′Nannochloropsis sp.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52434-90-9
Fórmula molecular C12H15Br6N3O3
Peso molecular (g/mol) 728.694
Número MDL MFCD00010290
Clave InChI NZUPFZNVGSWLQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2,3-dibromopropyl isocyanurate, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, hexahydro-1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, isocyanuric acid tris 2,3-dibromopropyl ester, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-s-triazine-2,4,6-trione, acmc-1apwt, tri 2,3-dibromopropyl isocyanate
PubChem CID 103634
Nombre IUPAC 1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES C(C(CBr)Br)N1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC(CBr)Br)CC(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.69
Porcentaje de pureza 97%