Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,8, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TRIS buffer soln. |
| Concentración | 0.5 M |
| pH | 7.8 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 500 mL |