missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triptophenolide, MedChemExpress

Código de producto. 16471418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471418 5 mg 5 miligramos
16428998 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471418

Marca: Medchem Express HYN0475

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Triptophenolide is a colorless crystalline plate isolated from ethyl acetate extracts of Tripterygium wilfordii.

Triptophenolide is a colorless crystalline plate isolated from ethyl acetate extracts of Tripterygium wilfordii.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Triptophenolide
CAS 74285-86-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Hypolide (+)-Triptophenolide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (320.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@]24[H])C(O)=C(C(C)C)C=C3)=C4CO1
Peso molecular (g/mol) 312.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.4
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.