Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Tripod Clamp
Código de producto. 10398421
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Distancia de 40 mm
Distancia de 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10398421 Distancia de 40 mm cada uno
10358471 Distancia de 60 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10398421
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 04710 18/8
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Robust tripod clamp made of stainless steel with a max span option of 40 or 60 mm.
  • Versatile use in the laboratory
  • With temperature-resistant cork insert on the clamping surfaces
  • Span option: 40 mm or 60 mm
  • Stem diameter: 12 mm
  • Weight: approx. 175 g (60 mm), approx. 150 g (40 mm)
  • 100% Made in Germany
Especificaciones
Material Stainless Steel (304)
Tamaño Distancia de 40 mm