Learn More
Aalborg™ Base en trípode para estructuras de gas de varios tubos Tripod 2
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estructura de un solo tubo Tripod
Estructuras de gas de varios tubos Tripod 2
Estructuras de varios tubos Tripod 2
Estructuras de varios tubos Tripod 3
Estructuras de varios tubos Tripod 5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Accesorio para medidores tipo P, S y T.
- Para su uso con una estructura de un solo tubo o de varios tubos
- Admite caudalímetros de 65 y 150 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estructuras de varios tubos Tripod 2 |
| Tipo | Base en trípode |