Learn More
Aalborg™ Base en trípode para estructuras de gas de varios tubos Tripod 2
Código de producto. 11758378
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estructura de un solo tubo Tripod
Estructuras de gas de varios tubos Tripod 2
Estructuras de varios tubos Tripod 2
Estructuras de varios tubos Tripod 3
Estructuras de varios tubos Tripod 5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11758378 Estructura de un solo tubo Tripod 1 PCS
11738378 Estructuras de varios tubos Tripod 2 cada uno
11767819 Estructuras de varios tubos Tripod 5 cada uno
11748378 Estructuras de varios tubos Tripod 3 cada uno
11787639 Estructuras de gas de varios tubos Tripod 2 cada uno
5 options
Código de producto. 11758378
Marca: Aalborg™ TP1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La base en trípode para estructuras de varios tubos Tripod Aalborg™ es compatible con estructuras de un solo tubo o de varios tubos en trípode para añadir estabilidad.
  • Accesorio para medidores tipo P, S y T.
  • Para su uso con una estructura de un solo tubo o de varios tubos
  • Admite caudalímetros de 65 y 150 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estructura de un solo tubo Tripod
Tipo Base en trípode