Learn More
Bochem™ Trípode
Bochem™ Tripod available with welded feet or screwed feet.
24.30€ - 45.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10048501
|
Bochem™
5231 |
Pies atornillados | 120 mm | 210 mm | Hierro fundido templado |
24.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15391961
|
Bochem™
5203 |
Pies soldados | 160 mm | 240 mm | Acero inoxidable (18/10) |
45.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Welded feet on Stainless Steel
- Screwed feet on Tempered Cast Iron
Especificaciones
Trípode |