Learn More
Bochem™ Trípode
Descripción
- Pies soldados en acero inoxidable
- Patas roscadas en hierro fundido templado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Hierro fundido templado |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 120 mm |
| Incluye | Pies atornillados |
| Tipo de producto | Trípode |