Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa para muestreadores automáticos TriPlus RSH de aguja fija, 10 μL
Código de producto. p-7139601 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Longitud de la aguja (métrico):
57 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13406856
Marca: Thermo Scientific™ 365D0271
Las jeringas de aguja fija para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
Las jeringas para muestreadores automáticos TriPlus RSH de aguja fija Thermo Scientific™ son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inyector de válvula Merlin, PTV y dividido
Calibre de aguja 23s G
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS