Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija de GT para muestreador automático TriPlus RSH
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las jeringas de aguja fija GT para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
- Diseño de jeringa probado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo) |
| Descripción | Dilución de muestras |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Línea de productos | TriPlus |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus RSH |
| Tipo de conexión | Fijo |