Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con código de barras 2D
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la sala limpia con las placas de agar de triptona de soja en paquete de triple envoltura estéril Thermo Scientific™ con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y código de barras 2D.
Consiga confianza en sus resultados y garantice el crecimiento óptimo del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.
Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
- Película principal con parche de control de la humedad
- Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
- Tapa antipolvo de película terciaria
- Se venden de forma conveniente en paquetes de 100 sellados para su seguridad.
La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marfil, transparente |
| Descripción | Placa de sedimentación para agar de soja de tripticasa con triple envoltura estéril Thermo Scientific™ con neutralizantes e indicador VHP |
| Formato | Placa de 85 mm |
| Tipo de producto | Medios de cultivo estériles |
| Peso de llenado | 15 gramos (+/- 0,5) |
| Tipo de empaquetado | Sin embalaje interior de cartón, irradiada de triple envoltura, con envoltura de barrera VHP |
| Cantidad | 100/paquete |