Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con inhibidor y código de barras 2D con neutralizantes
BIOPHARMA
Código de producto. p-9571001
Change view
Click to view available options
Formato:
Placa de 85 mm
Placas de 55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato unitSize
17657745 Placas de 55 mm paquete de 100
17667745 Placa de 85 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17657745 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R111TW1
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura, para aplicaciones de muestreo de superficie y del aire activas y pasivas.
Disfrute de una confianza inigualable en la sala limpia con las placas de agar de triptona de soja en paquete esterilizado de triple envoltura Thermo Scientific™ con indicador de VHP, lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina y código de barras 2D.
Consiga confianza en sus resultados y garantice el crecimiento óptimo del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.
Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
  • Película principal con parche de control de la humedad
  • Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
  • Tapa antipolvo de película terciaria
  • Se venden de forma conveniente en paquetes de 100 sellados para su seguridad.
La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil, transparente
Descripción Placa de sedimentación para agar de soja de tripticasa con triple envoltura estéril Thermo Scientific™ con neutralizantes e indicador VHP
Formato Placas de 55 mm
Tipo de producto Medios de cultivo estériles
Peso de llenado 15 gramos (+/- 0,5)
Tipo de empaquetado Sin embalaje interior de cartón, irradiada de triple envoltura, con envoltura de barrera VHP
Cantidad 100/paquete