Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con inhibidor y código de barras 2D con neutralizantes
BIOPHARMA
Código de producto. 17667745
Change view
Click to view available options
Formato:
Placa de 85 mm
Placas de 55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Formato unitSize
17667745 Placa de 85 mm paquete de 100
17657745 Placas de 55 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 17667745
Marca: Thermo Scientific™ R111TW2
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura, para aplicaciones de muestreo de superficie y del aire activas y pasivas.
Disfrute de una confianza inigualable en la sala limpia con las placas de agar de triptona de soja en paquete esterilizado de triple envoltura Thermo Scientific™ con indicador de VHP, lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina y código de barras 2D.
Consiga confianza en sus resultados y garantice el crecimiento óptimo del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.
Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
  • Película principal con parche de control de la humedad
  • Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
  • Tapa antipolvo de película terciaria
  • Se venden de forma conveniente en paquetes de 100 sellados para su seguridad.
La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil, transparente
Descripción Placa de sedimentación para agar de soja de tripticasa con triple envoltura estéril Thermo Scientific™ con indicador VHP
Formato Placa de 85 mm
Tipo de producto Medios de cultivo estériles
Peso de llenado 25 gramos (+/- 0,5)
Tipo de empaquetado Sin embalaje interior de cartón, irradiada de triple envoltura, con envoltura de barrera VHP
Cantidad 100/paquete