Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar de triptona de soja
Código de producto. 15466030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Placa de contacto de 55 mm
Tipo de medios:
Agar soja triptona
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
15466030 100/paq. Placa de contacto de 55 mm Agar soja triptona Alemania paquete de 100
15426030 100/paq. Monoplaca de 90 mm Agar soja triptona Alemania paquete de 100
2 options
Código de producto. 15466030
Marca: Thermo Scientific™ PO5510D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura con placas de agar de triptona de soja Thermo Scientific™, con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP).
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.
Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
  • Película principal con parche de control de la humedad
  • Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
  • Tapa antipolvo de película terciaria
  • La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
  • Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Placa de contacto de 55 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar soja triptona
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 13,0g ± 0,5g
Tipo de empaquetado Triple envoltura: irradiada
Cantidad 100/paq.