Learn More
Julabo™ Tubos con triple aislamiento para baños
Código de producto. 10193882
Change view
Click to view available options
Tamaño:
1,5 m
1 m
Tamaño de la unidad:
1.50 metro
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10193882 1,5 m 1.50 metro
10778301 1 m cada uno
2 options
Código de producto. 10193882
Marca: Julabo™ 8930211
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE
Intervalo de temperatura -100°C a +350°C
Tipo Tubos de aislamiento triple
Incluye Conector M16 x 1
Material metálica
Tamaño 1,5 m