Learn More
Hidruro de trifenilestaño, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de trifenilestaño se utiliza como fuente de ″H·″ para generar radicales o dividir los enlaces carbono-oxígeno. Y también se utiliza en pinturas antiincrustantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El hidruro de trifenilestaño se utiliza como fuente de ″H·″ para generar radicales o dividir los enlaces carbono-oxígeno. Y también se utiliza en pinturas antiincrustantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Triphenyltin hydride |
| Punto de fusión | 26°C to 28°C |
| Densidad | 1.374 |
| Punto de ebullición | 162°C to 168°C (0.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Fórmula lineal | (C6H5)3SnH |
| Índice de refracción | 1.637 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3146 |
| Beilstein | 3544353 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur