Learn More
Trifenilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081575
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11414693
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11605.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 789-25-3 | C18H15Si | 259.403 g/mol
Triphenylsilane acts as a reactant or reagent for catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes, to be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids, for hydrolysis by ruthenium complexes, for hydrosilylation to produce enolsilanes, for synthesis of bromosilanes, for ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives. It is used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifenilsilano actúa como reactante o reactivo en reacciones de silanos de intercambio catalítico de hidrógeno de deuterio, oxidado por nanohíbridos de oro-nanotubos de carbono, en la hidrólisis por complejos de rutenio, en la hidrosililación para producir enolsilanos, en la síntesis de bromosilanos, en la oxidación de ozono de sililalquenos para la síntesis de derivados de aciloína α-O-sililados. Se utiliza para sintetizar complejos de níquel hidridosililo y bis(silil)bis(imidazolinilideno).
Solubilidad
Soluble en metanol. Se descompone en el agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 789-25-3
Fórmula molecular C18H15Si
Peso molecular (g/mol) 259.403
Número MDL MFCD00003003
Clave InChI BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane
PubChem CID 6327682
Nombre IUPAC trifenilsilicio
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Punto de ebullición 159°C to 163°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material Triphenylsilane
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 10 g
Beilstein 978182
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Información de solubilidad Soluble in methanol. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.41
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Moisture sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triphenylsilane