Learn More
Trifenilfosfito, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163620 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10686532 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11935161 10 L Tambor de plástico 10 litros
3 options
Código de producto. 10163620
Marca: Thermo Scientific Acros 140440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-02-0
Fórmula molecular C18H15O3P
Peso molecular (g/mol) 310.28
Clave InChI HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
Nombre IUPAC Trifenilfosfito
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl phosphite
Acidez 1.5mg KOH/g max.
Punto de fusión 22.0°C to 24.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1840g/mL
Punto de ebullición 360.0°C
Temperatura de inflamación 146°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5O)3P
Índice de refracción 1.5893 to 1.5913
Cantidad 1 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Gravedad específica 1.184
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.