Learn More
Fosfato de trifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044765
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377995 250 g 250 g
11387995 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08130.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
Triphenyl phosphate is used as an internal standard in the screening and quantification of agrochemical residues in vegetables and fruits. It is used in plastic processing and molding of plastic flow and performance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de trifenilo se utiliza como patrón interno en la detección y cuantificación de residuos agroquímicos en hortalizas y frutas. Se utiliza en el procesamiento de plástico y el moldeo del flujo y rendimiento del plástico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes y la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-86-6
Fórmula molecular C18H15O4P
Peso molecular (g/mol) 326.29
Número MDL MFCD00003031
Clave InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyl phosphate
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 247°C to 250°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 223°C (433°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 1888236
Índice Merck 14,9742
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.29
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triphenyl phosphate