missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIP6 Monoclonal Antibody (6H4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15328160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15328160 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15328160

Marca: Invitrogen™ MA517191

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-17191 targets TRIP6 in FACS, pep-ELISA, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17191 immunogen is purified recombinant fragment of human TRIP6 (amino acids: 107-291) expressed in E. Coli. MA5-17191 detects TRIP6 which has a predicted molecular weight of approximately 50.3kDa.

This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIP6
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica TRIP6
N.º de referencia del gen Q15654
Alias de gen MGC10556; MGC10558; MGC29959; MGC3837; MGC4423; OIP1; OIP-1; OPA-interacting protein 1; tcag7.1300; thyroid hormone receptor interacting protein 6; thyroid hormone receptor interactor 6; thyroid receptor-interacting protein 6; TR-interacting protein 6; Trip6; TRIP-6; TRIP6i2; Zrp1; ZRP-1; zyxin related protein 1; zyxin-related protein 1
Símbolos de los genes TRIP6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human TRIP6 (amino acids: 107-291) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7205
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.