missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE63-45)

Código de producto. 17885762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17885762 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17885762 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA544779

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

TRIP10 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Required for translocation of GLUT4 to the plasma membrane in response to insulin signaling. Required to coordinate membrane tubulation with reorganization of the actin cytoskeleton during endocytosis. Binds to lipids such as phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and phosphatidylserine and promotes membrane invagination and the formation of tubules. Also promotes CDC42-induced actin polymerization by recruiting WASL/N-WASP which in turn activates the Arp2/3 complex. Actin polymerization may promote the fission of membrane tubules to form endocytic vesicles. Required for the formation of podosomes, actin-rich adhesion structures specific to monocyte-derived cells. May be required for the lysosomal retention of FASLG/FASL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIP10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE63-45
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Trip10
N.º de referencia del gen P97531, Q15642, Q8CJ53
Alias de gen AI646975; Cdc42 interacting protein-4; cdc42-interacting protein 4; Cip4; hSTP; protein Felic; Salt tolerant protein; salt tolerator; STOT; STP; thyroid hormone receptor interactor 10; thyroid receptor-interacting protein 10; TR-interacting protein 10; TRIP10; TRIP-10
Símbolos de los genes Trip10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within human Cip4 aa 1-50/601.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 106628, 116717, 9322
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.