Learn More
Trioleína, ≥95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404560 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11423521 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11423521 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210312210
La trioleína se utiliza como sustrato para lipasas microbianas. La trioleína es un triglicérido simétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-32-7
Fórmula molecular C57H104O6
Peso molecular (g/mol) 885.453
Número MDL MFCD00137563
Clave InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Sinónimo triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
Nombre IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triolein
Color Amarillo
Densidad 0.91g/mL(lit.)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 885.46
Forma física Líquido