missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimetrexate, MedChemExpress

Código de producto. 16470267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470267 50 mg 50 miligramos
16476627 5 mg 5 miligramos
16453908 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470267

Marca: Medchem Express HY10373

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Trimetrexate (CI-898) is an antibiotic, also a potent and orally active dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor, reducing the production of DNA and RNA precursors and leading to cell death, with IC50 values of 4.74 nM and 1.35 nM for human DHFR and Toxoplasma gondii DHFR. Trimetrexate can also inhibit the growth of various cancer cells. Trimetrexate can be used for researching Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) and cancer.

Trimetrexate (CI-898) is an antibiotic, also a potent and orally active dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor, reducing the production of DNA and RNA precursors and leading to cell death, with IC50 values of 4.74 nM and 1.35 nM for human DHFR and Toxoplasma gondii DHFR. Trimetrexate can also inhibit the growth of various cancer cells. Trimetrexate can be used for researching Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) and cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Trimetrexate
Forma física Solid
CAS 52128-35-5
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CI-898
Información de solubilidad DMSO : ≥ 61.5 mg/mL (166.48 mM)
SMILES NC1=C(C(C)=C2CNC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)C(C=C2)=NC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 369.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.42
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.