Learn More
Hidróxido de trimetiltina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11354859 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11354859
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071167.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hidróxido de trimetilestaño, 98 %, C3H11OSn, número CAS-56-24-6, hidroxitrimetilestaño, hidróxido de trimetilestannil, estannano, hidroxitrimetil, estaño, trimetil-, hidróxido, hidroxitrimetilestannano, trimetilestannanol, trimetilhidroxiestaño, unii-10alt8dj2v, 25 g
Trimethyltin hydroxide is used in the synthesis of modified thymines, which is useful as inhibitors of RNase A. It is also used in the preparation of ketoheterocycle inhibitors of fatty acid amide inhibitors. It reacts with 2,2-disubstituted benzothiazolines to form trialkyltin derivatives of sulphur containing Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-24-6
Fórmula molecular C3H10OSn
Peso molecular (g/mol) 180.82
Número MDL MFCD00013929
Clave InChI OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide
PubChem CID 6328620
Nombre IUPAC trimetiltina; hidrato
SMILES C[Sn](C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyltin hydroxide
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Blanco
Olor Pungent
Fórmula lineal (CH3)3SnOH
Cantidad 25 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.8
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo