Learn More
Yoduro de trimetilsulfoxonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-208216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10416970 100 g Frasco de plástico 100 g
10685762 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10416970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140261000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1774-47-6
Fórmula molecular C3H9IOS
Peso molecular (g/mol) 220.07
Número MDL MFCD00011899
Clave InChI BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
Nombre IUPAC yoduro de trimetil(oxo)-λ⁶-sulfanilio
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfoxonium iodide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 175.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3S(O)I
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsulfoxonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.