Learn More
Yoduro de (trimetilsililmetilo)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11380214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380214 1 g 1 g
11390214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00788.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3739-98-8
Fórmula molecular C22H26IPSi
Peso molecular (g/mol) 476.41
Número MDL MFCD00051853
Clave InChI PPORXBBMZZFXTB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsilylmethyl triphenylphosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphonium iodide, triphenyl trimethylsilyl methyl phosphanium iodide, acmc-20aped, phosphonium,triphenyl trimethylsilyl methyl-, iodide 1:1
PubChem CID 22461619
Nombre IUPAC triphenyl[(trimethylsilyl)methyl]phosphanium iodide
SMILES [I-].C[Si](C)(C)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphonium iodide
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4070136
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.41
Porcentaje de pureza 98%