Learn More
Estándar de trimetilamina ((CH3)3HN+) para cromatografía iónica, 1000 mg/l en agua, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylamine Standard for Ion Chromatography |
| Densidad | 1.01 g/cm3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Estándares para cromatografía iónica |