Learn More
Solución de trimetilaluminio, 1,0 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2799239 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153502 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10211373 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10153502
Marca: Thermo Scientific Acros 189271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-24-1 | C3H9Al | 72.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-24-1 , 142-82-5
Fórmula molecular C3H9Al
Peso molecular (g/mol) 72.087
Número MDL MFCD00008252
Clave InChI JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylaluminum, trimethylaluminium, aluminum, trimethyl, trimethylalane, unii-av210lg46j, ch3 3al, aluminum trimethanide, aluminum trimethyl, trimethylaluminum solution, trimethylaluminum, elec. gr.
PubChem CID 16682925
Nombre IUPAC trimetilalúmina
SMILES C[Al](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylaluminium
Color Incolora
Nombre de nota 1.0M Solution in Heptane
Punto de ebullición 126.0°C
Punto de fusión 15.0°C
Fórmula lineal (CH3)3Al
Fieser 08,506; 14,46; 17,372
Densidad 0.6880g/mL
Índice Merck 15, 9879
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.09
Porcentaje de pureza 9.5 to 10.5 wt% (on Al basis)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.688
Viscosidad 0.90 mPa.s (30°C)
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −4°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylaluminium, 1.0M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.