Learn More
Cloruro de trimetilacetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-206918 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285090 5 g Frasco de vidrio 5 g
10511771 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10522744 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10285090
Marca: Thermo Scientific Acros 140050050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3282-30-2 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3282-30-2
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00000709
Clave InChI JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dimetilpropanoilo
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetyl chloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -56.0°C
Color Incoloro a rosa
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 105.0°C
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCl
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 320
Fieser 01,1229; 08,404; 11,489
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis., miscible with most common aprotic organic solvents
Viscosidad 0.86 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.