Learn More
Trimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3598503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10106613 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10540164 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10014293 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10106613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2487-90-3 | C3H10O3Si | 122.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2487-90-3
Fórmula molecular C3H10O3Si
Peso molecular (g/mol) 122.2
Número MDL MFCD00008340
Clave InChI PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
PubChem CID 6327428
Nombre IUPAC trimetoxisilicio
SMILES CO[Si](OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoxysilane
Punto de fusión -115°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 86°C
Temperatura de inflamación -9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSi(OCH3)3
Índice de refracción 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.