Learn More
Invitrogen™ TRIM9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA540966
Produktkod. 15564522
  • 530.00€ / 100 microlitros
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Peptide sequence: DGLHFNSTYN ARVKAFNKTG VSPYSKTLVL QTSEGKALQQ YPSERELRGI Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.
TRIM9 is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Its function has not been identified. Alternate splicing of this gene generates two transcript variants encoding different isoforms. The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Its function has not been identified. Alternate splicing of this gene generates two transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TRIM9
Polyclonal
Unconjugated
TRIM9
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM9; fj48c11; homolog of rat RING finger Spring; hypothetical protein LOC336099; Kiaa0282; RING finger protein 91; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM9; RNF91; SNAP-25-interacting RING finger protein; Spring; Trim9; tripartite motif containing 9; tripartite motif protein 9; tripartite motif-containing 9; tripartite motif-containing protein 9; tripartite motif-containing protein 9; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM9; Unknown (protein for MGC:137652); wu:fj48c11; zgc:77357
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
114088
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9C026
TRIM9
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human TRIM9.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.